654558
4-(Thiophen-2-yl)-anilin
97%
Synonyme(s) :
4-(2-Thienyl)aniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
74-78 °C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H9NS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H,11H2
Clé InChI
WPNWHSQJRALLBJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves