647829
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 2.0 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Formule linéaire :
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
Poids moléculaire :
3348.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Description
amino surface groups
Forme
liquid
Poids mol.
generation 2
Caractéristiques
core type cystamine core
Concentration
20 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
16
pb
64.7 °C
Densité
0.860 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
unit weight includes solvent
Informations légales
For research use only
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)
Anouk Zaal et al.
Frontiers in immunology, 11, 305-305 (2020-03-13)
Many tumors display alterations in the biosynthetic pathways of glycosylation, resulting in increased expression of specific tumor-associated glycan structures. Expression of these altered glycan structures is associated with metastasis and poor prognosis. Antigen presenting cells can recognize tumor-associated glycan structures