Principaux documents
643912
Sigma-Aldrich
3-(2-Bromophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
98-102 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
AOACQJFIGWNQBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2