Principaux documents
63846
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt solution
~40% in H2O, very deep brown
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-2-pyridinethione sodium salt, 2-Pyridinethiol-1-oxide sodium salt, Pyrithione sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4NNaOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.15
Beilstein:
4026050
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Concentration
~40% in H2O
Couleur
very deep brown
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2