Key Documents
634131
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
nanopowder, <25 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum titanium oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Al2TiO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98.5% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
<25 nm (BET)
Chaîne SMILES 
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
Clé InChI
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable