Key Documents
633941
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene-d8
90 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3C(OCD3)=CD2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
90 atom % D
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
34-36 °C (lit.)
Densité
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(\OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
Clé InChI
YOWQWFMSQCOSBA-MGGKGRBPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F
Point d'éclair (°C)
-29 °C