Principaux documents
630756
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-7-hydroxycoumarin
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
167-171 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
Clé InChI
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable