Principaux documents
63040
Sigma-Aldrich
Magnésium
grit, ≥99.0% (KT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
24.31
Numéro Beilstein :
4948473
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (KT)
Forme
grit
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
50-150 mesh
Point d'ébullition
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤500 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Les grains de magnésium peuvent être utilisés dans la synthèse de divers composés organomagnésiens, notamment les réactifs de Grignard. Il peuvent également servir à la préparation d′alliages de magnésium.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Mechanochemical effect of severe plastic deformations: metal alloys, hydrides and molecular solids.
Huot J and Balema V
ChemInform, 43(35), no-no (2012)
The Grignard Reagents.
Seyferth D
Organometallics, 28(6), 1598-1605 (2009)
Grignard reagent formation.
Garst JF and Soriaga MP
Coordination Chemistry Reviews, 248(7-8), 623-652 (2004)
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate
Benjamin Chaigne-Delalande et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6142), 186-191 (2013-07-13)
The magnesium transporter 1 (MAGT1) is a critical regulator of basal intracellular free magnesium (Mg(2+)) concentrations. Individuals with genetic deficiencies in MAGT1 have high levels of Epstein-Barr virus (EBV) and a predisposition to lymphoma. We show that decreased intracellular free
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids