Documents
616931
Sigma-Aldrich
Methyl(cyclohexane-d11)
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C6D11CH3
Poids moléculaire :
109.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
101 °C (lit.)
Pf
-126 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
Clé InChI
UAEPNZWRGJTJPN-QQQWEMTMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.