615943
Fmoc-Leu-OH-5,5,5-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-d3, L-Leucine-5,5,5-d3, N-Fmoc
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Activité optique
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
152-156 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3/t13?,19-
Clé InChI
CBPJQFCAFFNICX-VWCYLIGHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable