615870
L-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable