Principaux documents
615781
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D6H6O3
Poids moléculaire :
138.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
145-147 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(OC)OC1([2H])OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D,6D
Clé InChI
GFISDBXSWQMOND-VYXNDPKGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.