Key Documents
614955
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-OD
99 atom % D
Synonyme(s) :
Cyclohexan(ol-d), Cyclohexyl alcohol-OD
About This Item
Formule linéaire :
C6H11OD
Poids moléculaire :
101.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Point d'ébullition
160-161 °C (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i7D
Clé InChI
HPXRVTGHNJAIIH-WHRKIXHSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.