Principaux documents
609927
Sigma-Aldrich
Urea-18O
95 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
H2NC18ONH2
Poids moléculaire :
62.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
132-135 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
NC(N)=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i4+2
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-DOMIDYPGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable