Principaux documents
608645
Sigma-Aldrich
Tamoxifen-(N,N-dimethyl-13C2)-15N
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C24H2915NO
Poids moléculaire :
374.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCC[15N]([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-/i2+1,3+1,27+1
Clé InChI
NKANXQFJJICGDU-MEAUAUGVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Lact. - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable