Documents
607304
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine-15N hydrochloride
99 atom % D, 98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD315NH2 · HCl
Poids moléculaire :
71.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
232-234 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl.[2H]C([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3,2+1;
Clé InChI
NQMRYBIKMRVZLB-CKHMYQJJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable