Principaux documents
606782
Sigma-Aldrich
Carbon-12C tetrafluoride
99.9 atom % 12C
Synonyme(s) :
Tetrafluoromethane-12C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
12CF4
Poids moléculaire :
87.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Description
13C-depleted
Pureté isotopique
99.9 atom % 12C
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES 
F[12C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+0
Clé InChI
TXEYQDLBPFQVAA-IGMARMGPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable