606154
Vanillin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxy-13C-benzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Point d'ébullition
170 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
81-83 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[13CH3]Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1+1
Clé InChI
MWOOGOJBHIARFG-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup