Principaux documents
60539
Sigma-Aldrich
Potassium tellurite
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Synonyme(s) :
Dipotassium tellurite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
K2TeO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.79
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41171614
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Clé InChI
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges