Documents
603775
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Cl13CH213CH213CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
144-145 °C (lit.)
Densité
1.622 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
MFESCIUQSIBMSM-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>284.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 140 °C