Documents
603503
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C solution
95% in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH2OH
Poids moléculaire :
47.06
Code UNSPSC :
12191502
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Concentration
95% in H2O
Densité
0.801 g/mL at 25 °C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup