Principaux documents
603341
Sigma-Aldrich
Propyne-3-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methyl-13C-acetylene
About This Item
Formule linéaire :
13CH3C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]C#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i2+1
Clé InChI
MWWATHDPGQKSAR-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinderExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-59.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-51 °C - closed cup