601500
Lithium-7Li2 sulfate
99 atom % 7Li
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 7Li
Forme
solid
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[7Li+].[7Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1+0;
Clé InChI
INHCSSUBVCNVSK-ONPSQTMSSA-L
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable