600199
Carbon-12C dioxide
99.99 atom % 12C
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Description
13C-depleted
Pureté isotopique
99.99 atom % 12C
Pf
−78.5 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
O=[12C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+0
Clé InChI
CURLTUGMZLYLDI-IGMARMGPSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable