Principaux documents
597228
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH-13C6,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine-13C6,15N, L-Isoleucine-13C6,15N, N-Fmoc, 13C and 15N Labeled Fmoc-Ile-OH
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH213CH(13CH3)13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
145-147 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+7
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,13+1,19+1,20+1,22+1
Clé InChI
QXVFEIPAZSXRGM-HJECYYBSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development