Key Documents
594709
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
70-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
Clé InChI
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of:
  • Pyrrole-3-carboxylic acids
  • N-aryl-N-thiazolyl compounds via the Hantzsch reaction
  • Disubstituted oxadiazolylindole derivatives with antiinflammatory, analgesic and nitric oxide releasing activity
  • Anilino-aryl-thiazoles with inhibitory activity toward valosin-containing proteins
  • Tyrosine kinase erythropoietin inhibitors
  • E. coli methionine aminopeptidase inhibitors
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges