Principaux documents
590959
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 Bromide
gas, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Bromoethylene-13C2
About This Item
Formule linéaire :
H213C13CHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
gas
Point d'ébullition
16 °C/750 mmHg (lit.)
Pf
-139 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
Clé InChI
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C