Key Documents
589810
Sigma-Aldrich
D-Methionine-d3 (methyl-d3)
98 atom % D
Synonyme(s) :
D-Methionine-methyl-d3
About This Item
Formule linéaire :
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
273 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-YLSDRZBNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable