Key Documents
588539
Sigma-Aldrich
1-Butanol-4,4,4-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Butyl-4,4,4-d3 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
116-118 °C (lit.)
Pf
-90 °C (lit.)
Densité
0.843 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup