Principaux documents
586269
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(2-thienyl)pyrazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(n[nH]1)-c2cccs2
InChI
1S/C7H7N3S/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
Clé InChI
TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves