Principaux documents
577952
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OtBu-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc, 1−tert-butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH(15NH-Fmoc)CO2C(CH3)3
Poids moléculaire :
412.44
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(C[C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(CC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)13-21(26)20(12-22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
Clé InChI
PUNKRZNOUPSOSL-HWAMHAJJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable