Principaux documents
569879
Sigma-Aldrich
3-(1-Thioureido)propyl, functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Thiourea, silica gel supported
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
1.1 mmol/g loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Chaîne SMILES 
CCCNC(N)=S
InChI
1S/C4H10N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2-3H2,1H3,(H3,5,6,7)
Clé InChI
UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Application
Metal Scavenger: Pd, Pt, Rh, Ru, and Hg
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable