563757
2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc([Mg]Br)c1C
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GWICKWUOSJJCNO-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable