Key Documents
558656
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluoroiodobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6010 (lit.)
Point d'ébullition
234 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
Fc1c(Cl)cccc1I
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H
Clé InChI
MHRRZKUNYYQXTA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves