556688
Dimethoxydimethylsilane
≥99.5%, 99.999% metals basis
Synonyme(s) :
Dimethyldimethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.5%
99.999% metals basis
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
Point d'ébullition
81.4 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
Clé InChI
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.