Principaux documents
55543
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-o-anisaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro Beilstein :
2045122
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
Pf
158-161 °C
Groupe fonctionnel
carbonyl
hydroxyl
Architecture des polymères
functionality: heterobifunctional
Chaîne SMILES 
OC1=CC(OC)=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Mathias Dimde et al.
Biomaterials science, 5(11), 2328-2336 (2017-10-17)
In the present study, a pH sensitive nanogel platform for gene delivery was developed. The cationic nanogels based on dendritic polyglycerol (dPG) and low molecular weight polyethylenimine units were able to encapsulate siRNA during the manufacturing process. The thiol-Michael nanoprecipitation