Principaux documents
553727
Sigma-Aldrich
3-Oxaspiro[5,5]undecane-2,4-dione
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
67-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
Chaîne SMILES 
O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C10H14O3/c11-8-6-10(7-9(12)13-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2
Clé InChI
XNDSIASQMRYFSW-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Oxaspiro[5,5]undecane-2,4-dione may be used to synthesize [1-(2-{[4-chloro-2-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-2-oxoethyl)cyclohexyl]acetic acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Nagahisa Yamaoka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 59(2), 215-224 (2011-02-08)
Novel anthranilic acid derivatives having substituted N-acyl side chains were designed and synthesized for evaluation as plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitors. Compounds with a 4-diphenylmethyl-1-piperazinyl moiety on the acyl side chains in general exhibited potent in vitro PAI-1 inhibitory activity