551473
QuadraPure® AK
50-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
2,4-Butanedione resin, Activated ketone, polymer-bound
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
QuadraPure®
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: nucleophile reactive
Ampleur du marquage
2.0-3.0 mmol/g loading
Taille des particules
50-90 mesh
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable