Documents
546976
Supelco
Amberlite MAC-3 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, cationic
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex MAC-3 hydrogen form, hydrogen form
Forme
beads
Paramètres
120 °C max. temp.
Humidité
44-52%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
acrylic polymer (macroporous)
Groupe de la matrice active
carboxylic acid
Taille des particules
12-50 mesh
300-1200 μm
pH de fonctionnement
4-14
Capacité
3.8 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C3H4O2/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-3(4)5/h3-8H,1-2H2;2H,1H2,(H,4,5)
Clé InChI
TXDYWJDYXZCRAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dowex MAC-3 contains carboxylic acid as functional group and is selective for Cu and Fe. The resin has larger exchange capacity and large particle size.
Application
Echangeur de cations faiblement acide pour le traitement de l′eau, la déalcalisation, la purification des antibiotiques, des produits pharmaceutiques et des amino-acides, etc..La matrice macroporeuse procure à la résine une bonne résistance aux chocs osmotiques, tout en maintenant une grande efficacité de régénération.
Dowex MAC-3 was used in the separation and pre-concentration of metal ions in alcohol. It was also used as packaging material in chromatographic columns for purification.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Philiswa N Nomngongo et al.
Analytica chimica acta, 787, 78-86 (2013-07-09)
Chelex-100, Dowex 50W-x8 and Dowex MAC-3 exchange resins were investigated for separation and pre-concentration of trace amounts of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Ti and Zn in alcohols with respect to retention and desorption characteristics. Dowex 50W-x8 was found
Synthesis of nonionic reduced-sugar based bola amphiphiles and gemini surfactants with an a, ?-diamino-(oxa) alkyl spacer.
Wagenaar, Anno, and Jan BFN Engberts.
Tetrahedron, 63, 10622-10629 (2007)