538507
2-Amino-6-bromobenzothiazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
213-217 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Nc1nc2ccc(Br)cc2s1
InChI
1S/C7H5BrN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Clé InChI
VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-amino-6-arylbenzothiazole compounds:
- 6-p-tolylbenzo[d]thiazole-2-amine
- 6-(4chlorophenyl)benzo[d]thiazole-2-amine
- 6-(4-methoxyphenyl)benzo[d]thiazole-2-amine
- 6-(3,5-bis(triflouromethyl)phenyl)benzo[d]thiazole-2-amine
- 6-phenylbenzo[d]thiazole-2-amine
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves