Principaux documents
534749
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)oxirane
96%
Synonyme(s) :
4-Bromostyrene oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Point d'ébullition
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
26-29 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38.89 °C - closed cup