534080
3-Bromophenethylamine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5740 (lit.)
Point d'ébullition
239-240 °C (lit.)
Densité
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES
NCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
Clé InChI
ORHRHMLEFQBHND-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter