533610
2-Acetyl-5-methylthiophene
98%
Synonyme(s) :
1-(5-Methyl-2-thienyl)ethanone, 1-(5-Methylthiophen-2-yl)ethan-1-one, 1-(5-Methylthiophen-2-yl)ethanone, 2-Methyl-5-acetylthiophene, 5-Methyl-2-thienyl methyl ketone, Methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
Point d'ébullition
65-67 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
24-28 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-ethyl-5-methylthiophene
- (5-methylthiophen-2-yl)glyoxal
- (2E)-1-(5-methylthiophen-2-yl)-3-(pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
- ethyl 3-(5-methylthiophen-2-yl)-3-oxopropanoate
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable