Principaux documents
532398
Sigma-Aldrich
Carboxypolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 1.6-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: alcohol reactive
Ampleur du marquage
1.6-3.0 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable