525200
Ethylene glycol diacetate
99%
Synonyme(s) :
1,2-Diacetoxyethane, Ethylene diacetate, Glycol diacetate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.04 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Limite d'explosivité
1.6 %, 135 °F
8.4 %, 154 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
186-187 °C (lit.)
Pf
−41 °C (lit.)
Densité
1.104 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter