Principaux documents
521213
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-4-phenoxybenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OC6H4C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6060 (lit.)
Point d'ébullition
90-95 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenoxy
Chaîne SMILES 
C#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H10O/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)15-13-6-4-3-5-7-13/h1,3-11H
Clé InChI
LKMNQDOAPYPSNH-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Ethynyl-4-phenoxybenzene may be used in the preparation of 1-vinyl-4-phenoxybenzene.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Michela Begala et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 46(11), 1115-1124 (2011-11-30)
Ion-molecule reactions between the α-phenylvinyl cation (α-PVC) and mono-substituted benzenes have been investigated using a quadrople ion-trap mass spectrometer. The α-PVC, generated by chemical ionization from phenylacetilene, was found to react selectively with mono-substituted benzenes bearing electron withdrawing groups to