520411
5-Bromo-2-nitropyridine
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
148-150 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
Clé InChI
ATXXLNCPVSUCNK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable