Documents
515051
Sigma-Aldrich
Potassium ethoxide solution
24 wt. % in ethanol
Synonyme(s) :
Potassium ethanolate, Potassium ethylate
About This Item
Formule linéaire :
KOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
24 wt. % in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.39
Densité
0.894 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[K+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
70.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter