Principaux documents
511471
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) partial sodium salt
Mw 520,000, Mn 150,000 (Typical), acrylamide ~80 wt. %
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Poids mol.
Mn 150,000 (Typical)
Mw 520,000
Composition
acrylamide, ~80 wt. %
Impuretés
≤7.0 wt. % water
Viscosité
150-700 cP(25 °C)(lit.)
Solubilité
water and some protic solvents: soluble
Mw/Mn
3.5
Chaîne SMILES 
[Na+].NC(=O)C=C.OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.2C3H4O2.Na/c3*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;+1/p-1
Clé InChI
DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Application
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Caractéristiques et avantages
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable