498602
4-Fluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
(4-Fluorobenzyl)zinc(II)chloride, Chloro[(4-fluorophenyl)methyl]zinc
About This Item
Produits recommandés
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.952 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
STBQRATYGMXEHR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - (THF)
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - (THF)